232254
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
High-boiling aprotic solvent., 99%
Szinonimák:
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone, CHP, N-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone, N-Cyclohexyl-2-pyrrolidone, N-Cyclohexylpyrrolidinone, N-Cyclohexylpyrrolidone
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.05 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.499 (lit.)
bp
154 °C/7 mmHg (lit.)
sűrűség
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCN1C2CCCCC2
InChI
1S/C10H17NO/c12-10-7-4-8-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZYDAVFRVJXFHS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
285.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
141 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)