Merck
250821
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
99%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isocyanate
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.12
Beilstein:
881041
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
58-59 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-1-3-7(4-2-6)12-5-13/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZTWVDCKDWZCLV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate has been used in the synthesis of:
  • fluorescent photoinduced electron transfer (PET) chemosensors
  • 2-ethyl-6-[(4-trifluoromethylphenylcarbamoyl)hydrazino]-benzo[de]iso-quinoline-1,3-dione, an amidourea-based sensor for anions
  • 1,8-naphthalimide based colorimetric and fluorescent sensor for anions
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
3-Urea-1, 8-naphthalimides are good chemosensors: a highly selective dual colorimetric and fluorescent ICT based anion sensor for fluoride.
Duke RM and Gunnlaugsson T.
Tetrahedron Letters, 52(13), 1503-1505 (2011)
Colorimetric 'naked-eye'and fluorescent sensors for anions based on amidourea functionalised 1, 8-naphthalimide structures: anion recognition via either deprotonation or hydrogen bonding in DMSO.
Ali HDP, et al.
New. J. Chem., 32(7), 1153-1161 (2008)
Thorfinnur Gunnlaugsson et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(1), 48-56 (2004-12-17)
The synthesis of the fluorescent photoinduced electron transfer (PET) chemosensors 1-3 for bis-anions such as bis-carboxylates and pyrophosphate in organic solvents is described herein. These sensors are based on the receptor-spacer-fluorophore-spacer-receptor motif where the receptors are charge neutral aromatic thiourea