Merck
245682
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenyl isocyanate
99%
Szinonimák:
3-Isocyanato chlorobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.57
Beilstein:
742445
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.559 (lit.)
bp
113-114 °C/43 mmHg (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
sűrűség
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
isocyanate
SMILES string
Clc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHIRBXHEYVDUAM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Chlorophenyl isocyanate (3-isocyanato chlorobenzene) was used in the preparation of cis-4-[N-(3-chlorophenyl)carbamoloxyl]-2-butenyl-trimethylammoniumiodide.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stereochemical analogs of a muscarinic, ganglionic stimulant. cis- and trans-4-(N-(3-chlorophenyl)carbamoyloxy)-2-butenyltrimethylammonium iodides.
W L Nelson et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(5), 506-510 (1973-05-01)