Merck
159387
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.12
Beilstein:
744880
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
gőznyomás
2.44 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.467 (lit.)
bp
54 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-2-1-3-7(4-6)12-5-13/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate (α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate) was used in the preparation of (S)-3-hydroxymethyl-2-methoxymethoxy-2′-(3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)uryl-benzyl)-1,1′-binaphthalene. It was also used in the preparation of cholesteryl trifluoromethylphenyl carbamate.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Interaction of Amphotericin B with Cholesteryl Trifluoromethylphenyl-carbamate.
Vijan LE, et al.
Revista de Chimie (Bucharest, Romania), 60(2), 142-146 (2009)
Effects of ring substituents on enantioselective recognition of amino alcohols and acids in uryl-based binol receptors.
Nandhakumar R, et al.
Tetrahedron, 64(33), 7704-7708 (2008)
Carlos Juan et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(2), 846-851 (2009-11-26)
The activity of the new cephalosporin CXA-101 (CXA), previously designated FR264205, was evaluated against a collection of 236 carbapenem-resistant P. aeruginosa isolates, including 165 different clonal types, from a Spanish multicenter (127-hospital) study. The MICs of CXA were compared to