Fontos dokumentumok
246034
Benzyltrimethylammonium hydroxide solution
40 wt. % in H2O
Szinonimák:
N,N,N-Trimethyl-N-benzylammonium hydroxide, N,N,N-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, N,N,N-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide, Triton B
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
40 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.43
sűrűség
1.059 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- As a base in the synthesis of activated ynesulfonamides and tertiary enesulfonamides.
- In the synthesis of 3-indolyl-3-hydroxy oxindoles by treating isatin with indole.
- As a precursor for the preparation of quaternary ammonium acetate, benzyltrimethylammonium acetate (NBz111AcO). NBz111AcO solution in DMSO can be used to dissolve cellulose.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?