Fontos dokumentumok
228982
Benzyltrimethylammonium chloride
97%
Szinonimák:
Amberlite IRC 178(Cl), Benzyltrimethylammonium chloride (6CI), Trimethylbenzylammonium chloride
Teszt
97%
mp
239 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- The synthesis of alkyl and aryl sulfonamides from thiols and disulfides in the presence of 1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin (DCH).
- The selective oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde using hydrogen peroxide as oxidant.
- The esterification reaction of ethanol and lauric acid.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?