Merck
474819
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-bromoethyl ether
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2OCH2CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
sűrűség
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ether
phenyl
SMILES string
BrCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11BrO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzyl 2-bromoethyl ether is an organic building block. Its enthalpy of vaporization at boiling point (527.15K) has been reported to be 46.499kjoule/mol.
Alkalmazás
Alkylation reagent for synthesis of a macrocyclic antifungal antibiotic.
Building block used to prepare a copper phthalocyanine discotic liquid crystal.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fodil Bouazza et al.
Organic letters, 5(22), 4049-4052 (2003-10-24)
[reaction: see text]. (-)-PF1163B, a new macrocyclic antifungal antibiotic isolated from Streptomyces sp., has been prepared in eight steps from (S)-citronellene. The key step is a ring-closing metathesis reaction of an ester and amide derivative obtained from a substituted N-methyl-l-tyrosine.
680290
CorpBase ID (for auto-filling citation data) null
Chemistry of Materials, 17, 1618-1618 (2005)