Merck
226432
Sigma-Aldrich
Methyltriphenoxyphosphonium iodide
96%
Szinonimák:
Triphenyl phosphite methoiodide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3P(I)(OC6H5)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
452.22
Beilstein:
3580189
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
mp
142-146 °C (lit.)
SMILES string
[I-].C[P+](Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C19H18O3P.HI/c1-23(20-17-11-5-2-6-12-17,21-18-13-7-3-8-14-18)22-19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Used in the transformation of the 5′-hydroxyl group in nucleosides to the 5′-deoxy-5′-iodo group.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1795-1795 (1993)