Merck
245038
Sigma-Aldrich
1-Bromoundecane
98%
Szinonimák:
Undecyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)10Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
235.20
Beilstein:
1098390
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
gőzsűrűség
8.2 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
bp
137-138 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
sűrűség
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Bromoundecane (undecyl bromide) was used in the preparation of Grignard reagent by reacting with Mg in THF (tetrahydrofuran).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enantioselective total synthesis of (−)-tetrahydrolipstatin using Oppolzer?s sultam directed aldol reaction.
Kumaraswamy G and Markondaiah B.
Tetrahedron Letters, 49(2), 327-330 (2008)
Anna Parus et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 208, 111595-111595 (2021-01-06)
Modern agricultural practices are often based on the use of mixtures of specific herbicides to achieve efficient crop protection. The major drawbacks of commercial herbicidal formulations include the necessity to incorporate toxic surfactants and high volatility of active substances. Transformation