Merck
17210
Sigma-Aldrich
1-Bromoheptadecane
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
Heptadecyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)16Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
319.36
Beilstein:
1702196
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥95.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
solid
bp
126-128 °C/0.1 mmHg (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHSDZLLPIXMEIU-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)