Merck
199494
Sigma-Aldrich
1-Bromooctadecane
≥97.0%
Szinonimák:
Octadecyl bromide, Stearyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)17Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
333.39
Beilstein:
774145
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
form
solid
bp
214-216 °C/12 mmHg (lit.)
mp
25-30 °C (lit.)
sűrűség
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Bromooctadecane is a key building block that can undergo nucleophilic substitution. Used to functionalize carbon nanotubes.
Alkalmazás
1-Bromooctadecane was used in the synthesis of shortened single-walled carbon nanotubes (s-SWCNTs).
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Kim WJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(9), 1301-1302 (2004)
Functionalization of shortened SWCNTs using esterification
Wan-Joong K et al.
Bulletin of the Korean Chemical Society,, 25, 1301-1302 (2004)
Md Shahruzzaman et al.
Journal of separation science, 38(14), 2403-2413 (2015-05-07)
The amphiphilic polymer-grafted silica was newly prepared as a stationary phase in high-performance liquid chromatography. Poly(4-vinylpyridine) with a trimethoxysilyl group at one end was grafted onto porous silica particles and the pyridyl side chains were quaternized with 1-bromooctadecane. The obtained