Fontos dokumentumok
195332
1-Bromotetradecane
97%
Szinonimák:
Myristyl bromide, Tetradecyl bromide
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.460 (lit.)
bp
175-178 °C/20 mmHg (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
sűrűség
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- tetradecylferrocene
- cationic and zwitterionic gemini surfactants
- metallomesogenic polymers based on bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4′-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) with octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl and hexadecyl alkyl groups
- 9-tetradecylcarbazole
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?