Fontos dokumentumok
145785
1-Bromodecane
98%
Szinonimák:
Decyl bromide
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.456 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
sűrűség
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?