Merck
339628
Sigma-Aldrich
Dodecylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Szinonimák:
1-Dodecylmagnesium bromide, Bromododecylmagnesium, Dodecylmagnesium bromide (6CI), Laurylmagnesium bromide, n-Dodecylmagnesium bromide
Méret kiválasztása
100 ML
41 400,00 Ft
800 ML
84 200,00 Ft
41 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
41 400,00 Ft
800 ML
84 200,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
273.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
41 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
1.0 M in diethyl ether
sűrűség
0.843 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C12H25.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-12H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSDNASSZWGNUBO-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-29.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-34 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)