Fontos dokumentumok
244414
1-Heptyne
98%
Szinonimák:
1-n-Heptyne, Amylacetylene, Pentylacetylene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
93.1 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
sűrűség
0.733 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC#C
InChI
1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVXHZKKCZYLQOP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
14.0 °F
Lobbanási pont (C)
-10 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?