Merck
87197
Sigma-Aldrich
1-Tetradecyne
≥97.0%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11C≡CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.36
Beilstein:
1746546
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥97.0%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.440
sűrűség
0.790 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C14H26/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h1H,4-14H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZEFNRWGWQDGTR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Janneke Veerbeek et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(1), 413-421 (2016-12-10)
Silicon-based solar fuel devices require passivation for optimal performance yet at the same time need functionalization with (photo)catalysts for efficient solar fuel production. Here, we use molecular monolayers to enable electrical passivation and simultaneous functionalization of silicon-based solar cells. Organic
Timotej Strmeň et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 34(10), e8722-e8722 (2020-01-09)
Hyphenation of atmospheric pressure chemical ionization (APCI) mass spectrometry with capillary and micro high-performance liquid chromatography (HPLC) is attractive for many applications, but reliable ion sources dedicated to these conditions are still missing. There are a number of aspects to