Merck
244384
Sigma-Aldrich
1-Decyne
98%
Szinonimák:
Octylacetylene, n-Octylacetylene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7C≡CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.25
Beilstein:
1236372
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39010414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.427 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
sűrűség
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC#C
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Decyne has been used to stabilize ruthenium nanoparticles by forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
118.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bruce D Phebus et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(40), 17647-17653 (2013-09-18)
Ruthenium nanoparticles were stabilized by the self-assembly of 1-decyne forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds and further functionalized by metathesis reactions with 4-ethynyl-N,N-diphenylaniline (EDPA) and 9-vinylanthracene (VAN). Photoluminescence studies of the resulting bifunctionalized Ru(EDPA/VAN) nanoparticles showed that as both ligands were bound