Merck
632058
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-butyne
97%
Szinonimák:
(3-Butynyl)benzene, 1-Phenyl-3-butyne, 3-Butyn-1-ylbenzene, Phenethylacetylene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5C2H4C≡CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5120 (lit.)
bp
189-190 °C (lit.)
sűrűség
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
C#CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h1,4-6,8-9H,3,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Phenyl-1-butyne can undergo addition reaction with α-imino esters to give the corresponding β,γ-alkynyl α-amino acid derivatives.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Efficient Synthesis of ?, ?-Alkynyl a-Amino Acid Derivatives by Ag (I)-Catalyzed Alkynylation of a-Imino Esters"
Ji X-J, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(1), 42- 44 (2004)