gőznyomás
186 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
sűrűség
0.723 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC#CCC
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
6.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-14 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?