Fontos dokumentumok
244422
1-Hexyne
97%
Szinonimák:
Butylacetylene, n-Butylacetylene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
253 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
szennyeződések
<2% 1-bromobutane
törésmutató
n20/D 1.399 (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
mp
−132 °C (lit.)
sűrűség
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC#C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?