Merck
271357
Sigma-Aldrich
2-Pentyne
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C≡CCH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.12
Beilstein:
1696938
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
393 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.404 (lit.)
bp
56-57 °C (lit.)
mp
−109 °C (lit.)
sűrűség
0.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC#CC
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Pentyne was used to test the catalytic activity of nanoparticles of palladium supported on bacterial biomass, bio-Pd.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-23.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Palladium supported on bacterial biomass as a novel heterogeneous catalyst: A comparison of Pd/Al2O3 and bio-Pd in the hydrogenation of 2-pentyne.
Bennett JA, et al.
Chemical Engineering Science, 65(1), 282-290 (2010)