Merck
216631
Sigma-Aldrich
Chloromethyl phenyl sulfide
97%
Szinonimák:
(Phenylthio)methyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5SCH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.65
Beilstein:
1617369
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.594 (lit.)
bp
66 °C/0.2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
thioether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClCSc1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent for the high-yield thiomethylation of O-silylated lactone and ester enolates in the synthesis of α-methylene lactones and esters.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Liebigs Ann. Chem., 49-49 (1993)