Merck
268119
Sigma-Aldrich
Diethyl methylphosphonate
97%
Szinonimák:
Bis(diethoxyphosphinyl)methane, DEMP, Diethoxymethylphosphine oxide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3P(O)(OC2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.13
Beilstein:
1753416
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
sűrűség
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphonate
SMILES string
CCOP(C)(=O)OCC
InChI
1S/C5H13O3P/c1-4-7-9(3,6)8-5-2/h4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYYLZXREFNYPKB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for the synthesis of:
  • Fluoroalkyl α- and β-aminophosphonates
  • Acyclic nucleoside phosphonates with branched phosphonoethoxy-Et chains as potential antivirals
  • Difluoromethyl arylphosphonates
  • Pyridone alkaloids with neuritogenic activity
  • Lipophilic meropenem-derived prodrugs
  • Phomactin cyclohexane core and diterpenoid framework
  • Phosphonylated peptides via solid-phase synthesis
Reagent employed in the synthesis of α-alkenyl, γ-hydroxyl, and dialkyl fluoroalkynyl phosphonates.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthetic Communications, 21, 2341-2341 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5779-5779 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2153-2153 (1993)
E Maurelli et al.
Free radical biology & medicine, 27(1-2), 34-41 (1999-08-12)
The spin trap 5-(diethoxyphosphoryl)-5-methyl-1-pyrroline N-oxide (DEPMPO) is an improved ESR probe to assess superoxide (O2*-) formation in the postischemic heart. We recently found that DEPMPO pretreatment improves recovery of cardiac function with the concomitant inhibition of postischemic O2*- production. By
Ying Zhang et al.
Biomaterials, 26(33), 6736-6742 (2005-06-07)
Novel BAB type amphiphilic triblock copolymers consisting of poly (ethylene glycol) (PEG) (B) as hydrophilic segment and poly (epsilon-caprolactone) (PCL) (A) as hydrophobic block were prepared by coupling reaction using L-lysine methyl ester diisocyanate (LDI) as the chain extender. The