Fontos dokumentumok
D178454
Dimethyl phosphite
98%
Szinonimák:
Dimethoxyphosphine oxide, Dimethyl hydrogen phosphite, Dimethyl hydrogen phosphonate, Dimethyl phosphonate, Hydrogen dimethyl phosphite
Teszt
98%
Forma
liquid
szennyeződések
≤0.5% trimethyl phosphate
≤1% methyl alcohol
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
bp
170-171 °C (lit.)
sűrűség
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]P(=O)(OC)OC
InChI
1S/C2H7O3P/c1-4-6(3)5-2/h6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZCDANOFLILNSA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?