Fontos dokumentumok
195995
2-Thiopheneacetyl chloride
98%
Szinonimák:
2-Thienylacetyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
4 mmHg ( 83 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.551 (lit.)
bp
105-106 °C/22 mmHg (lit.)
130-135 °C/90 mmHg (lit.)
sűrűség
1.303 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)Cc1cccs1
InChI
1S/C6H5ClOS/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- (S)-ethyl-1-(2-thiopheneacetyl)-3-piperidinecarboxylate, nipecotate-containing immunopotentiator
- 5-fluorouracil-cephalosporin prodrug
- series of new N,N′-di(thiopheneacetyl)diamines derivatives
- 6-β-(thiophen-2′-yl)acetamidomorphine
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?