Fontos dokumentumok
417602
2-Chloroethyl phenyl sulfide
98%
Szinonimák:
2-(Phenylthio)ethyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.583 (lit.)
bp
90-91 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
thioether
SMILES string
ClCCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClS/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDXIHHOPZFCEAP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)