Merck
B89507
Sigma-Aldrich
2-(Butylamino)ethanethiol
97%
Szinonimák:
2-(Butylamino)ethane-1-thiol, 2-n-Butylaminoethanethiol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3NHCH2CH2SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4711 (lit.)
bp
112-115 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCNCCS
InChI
1S/C6H15NS/c1-2-3-4-7-5-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUMFAUYLXGTBCX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Photocatalytic oxidation of VX simulant 2-(butylamino)ethanethiol.: This paper investigates the photocatalytic oxidation of 2-(Butylamino)ethanethiol, a simulant for the nerve agent VX. The findings indicate that photocatalytic processes can effectively degrade sulfur-containing compounds, suggesting applications in decontamination and hazardous material management. This research provides insights into the environmental remediation of toxic chemical agents (Vorontsov et al., 2004).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
163.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)