Fontos dokumentumok
420247
(+)-Borneol
97%
Szinonimák:
endo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Teszt
97%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +36°, c = 5 in ethanol
mp
206-209 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@](C)([C@@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTGKSKDOIYIVQL-WEDXCCLWSA-N
Géninformáció
human ... UGT1A4(54657)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)