Merck
58448
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propanol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
Beilstein:
1730878
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
grade:
for molecular biology
Teszt:
≥99.5% (GC)
bp:
108 °C (lit.)
gőznyomás:
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
robbanási határérték
10.6 %
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as C3H7CHO)
≤0.01% aldehyde (as C3H7CHO)
≤0.01% ketone (as CH3COCH3)
≤0.1% water
párolgási maradék
≤0.001%
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.396
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
sűrűség
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1.0 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CC(C)CO
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.06
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Butanol concentration of DNA
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
D.M. Wallace
Methods in Enzymology, 152, 47-47 (1987)
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 68-68 (1987)
Arul M Varman et al.
Applied and environmental microbiology, 79(3), 908-914 (2012-11-28)
Global warming and decreasing fossil fuel reserves have prompted great interest in the synthesis of advanced biofuels from renewable resources. In an effort to address these concerns, we performed metabolic engineering of the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803 to
Jan-Karl Guterl et al.
ChemSusChem, 5(11), 2165-2172 (2012-10-23)
The limited supply of fossil resources demands the development of renewable alternatives to petroleum-based products. Here, biobased higher alcohols such as isobutanol are versatile platform molecules for the synthesis of chemical commodities and fuels. Currently, their fermentation-based production is limited
Antonino Baez et al.
Applied microbiology and biotechnology, 90(5), 1681-1690 (2011-05-07)
Promising approaches to produce higher alcohols, e.g., isobutanol, using Escherichia coli have been developed with successful results. Here, we translated the isobutanol process from shake flasks to a 1-L bioreactor in order to characterize three E. coli strains. With in