Merck
205311
Sigma-Aldrich
Lead(II) perchlorate hydrate
98%
Szinonimák:
Lead perchlorate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Pb(ClO4)2·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
406.10 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
sűrűség
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);1H2;/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIJXNFOWEHUQHM-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Reactant for preparation of lead coordination polymers
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)