Merck
478245
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H3(CH3)NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.59
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.557 (lit.)
bp
107 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-6-2-3-7(10-5-11)4-8(6)9/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKTKKMZDESVUEE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate, also known as 2-chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. It is formed during the photochemical degradation of linuron.
Alkalmazás
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate may be used in the synthesis of the following urea compounds:
  • 1-(1-(1-adamantyl)methyl)-3-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
  • 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-heptylurea
  • 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-cyclooctylurea
  • 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-(3-fluorobenzyl)urea
  • 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-(4-phenylbutan-2-yl)urea
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Utsab Manna et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(31), 10374-10386 (2017-07-27)
A meta-phenylenediamine-based disubstituted bis-urea receptor L1 with electron-withdrawing 3-chloro and electron-donating 4-methylphenyl terminals has been established as a potential system to fix and efficiently capture atmospheric CO
Joshua R Brown et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(18), 5585-5595 (2011-08-16)
The treatment of tuberculosis is becoming more difficult due to the ever increasing prevalence of drug resistance. Thus, it is imperative that novel anti-tuberculosis agents, with unique mechanisms of action, be discovered and developed. The direct anti-tubercular testing of a