Teszt
97%
mp
101-104 °C (lit.)
funkcionális csoport
isocyanate
nitrile
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C=Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2O/c9-5-7-1-3-8(4-2-7)10-6-11/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVSXDZNUTPLDKY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?