Merck
594458
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl isocyanide
97%
Szinonimák:
1-Isocyano-4-methoxybenzene, 4-Isocyanoanisole, 4-Methoxy-1-isocyanobenzene, 4-Methoxyphenyl isonitrile, Anisyl isonitrile, p-Anisyl isocyanide, p-Anisyl isonitrile, p-Methoxyphenyl isocyanide, p-Methoxyphenyl isonitrile
About This Item
Lineáris képlet:
H3COC6H4NC
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
29-33 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)[N+]#[C-]
InChI
1S/C8H7NO/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIEQKTRWKZYUPY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Methoxyphenyl isocyanide can be used to synthesize N-(isoquinolin-1-yl)-formamides via reaction with 2-alkynylbenzaldoximes in the presence of silver trifluoromethanesulfonate and bismuth triflate.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Multicatalytic Tandem Reactions of 2-Alkynylbenzaldoximes with Isocyanides"
Chen Z, et al.
AZo Journal of Materials Online, 351(16), 2702- 2708 (2009)
Hideaki Komiyama et al.
Nanotechnology, 26(39), 395302-395302 (2015-09-12)
We present an alternative approach to fabricating hexagonally arranged nanodot arrays of various metals by seed-mediated electroless plating with a cylinder-forming block copolymer thin film, PEO-b-PMA(Az), as a scaffold. Metal ions were selectively incorporated into PEO cylinders, followed by their