Merck
478652
Sigma-Aldrich
4-Biphenylyl isocyanate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5C6H4NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
bp
110-112 °C/1 mmHg (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
funkcionális csoport
isocyanate
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C=Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO/c15-10-14-13-8-6-12(7-9-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Biphenylyl isocyanate, also known as 4-isocyanatobiphenyl, is an aryl isocyanate. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported. Its density and refractive index are 1.1266g/cm3 and 1.6060, respectively at 25°C.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 406-406 (2015)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 605-605 (2008)