Merck
252336
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenyl isocyanate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H3NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.5356 (lit.)
bp
87-89 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQLRKXVEALTVCZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,6-Dimethylphenyl isocyanate has been used in the preparation of:
  • derivatized β-cyclodextrins, used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography
  • tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII)
  • 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Selective substitution of an imido ligand in alkyl-and aryl-imido rhenium (VII) complexes; crystal structures of (2, 6-dimethylphenyl) ammonium trichlorobis (2, 6-dimethylphenyl-imido) methylrhenate (VII) and bis (2, 6-dimethylphenylimido) methylbis (neopentyl) rhenium (VII).
Cook MR, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 797-804 (1991)
Jonathan Clayden et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(16), 2908-2913 (2008-08-09)
Except in the most hindered of cases, N,N'-diaryl N,N'-dimethyl ureas adopt a conformation with the two aryl rings disposed cis to one another. Variable temperature NMR studies reveal the rate at which the Ar-N bonds rotate as well as the
Derivatized cyclodextrins for normal-phase liquid chromatographic separation of enantiomers.
Armstrong DW, et al.
Analytical Chemistry, 62(15), 1610-1615 (1990)