Fontos dokumentumok
238333
1-Bromopentadecane
97%
Szinonimák:
Pentadecyl bromide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
10.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
159-160 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
sűrűség
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?