Fontos dokumentumok
238252
1-Iododecane
98%
Szinonimák:
Decyl iodide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
bp
132 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
iodo
SMILES string
CCCCCCCCCCI
InChI
1S/C10H21I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?