Fontos dokumentumok
224340
2-Methylbenzofuran
96%
Szinonimák:
2-Methyl-1-benzofuran, 2-Methylbenzo[b]furan, 2-Methylcumarone
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.560 (lit.)
bp
197-198 °C (lit.)
sűrűség
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C9H8O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBGPVUAOTCNZPT-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)