Fontos dokumentumok
423793
Triisobutylaluminum solution
1.0 M in hexanes
Szinonimák:
TIBA solution
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in hexanes
bp
68-69 °C
sűrűség
0.695 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/3C4H9.Al/c3*1-4(2)3;/h3*4H,1H2,2-3H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?