Merck
238112
Sigma-Aldrich
1,2-Diiodobenzene
98%
Szinonimák:
1,2-Phenylene diiodide, o-Diiodobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4I2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
329.90
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.718 (lit.)
bp
152 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
2.524 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Ic1ccccc1I
InChI
1S/C6H4I2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Photolysis of 1,2-diiodobenzene in cyclohexane, furan, benzene and benzene containing tetraphenylcyclopentadienone has been studied.
Alkalmazás
1,2-Diiodobenzene has been used in the preparation of purino[8,9-f]phenanthridines.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Photolysis of 1, 2-Diiodobenzene: A Photochemical Source of Benzyne.
Kampmeier JA and Hoffmeister E.
Journal of the American Chemical Society, 84(19), 3787-3788 (1962)
Igor Cerna et al.
The Journal of organic chemistry, 75(7), 2302-2308 (2010-03-05)
Intramolecular C-H arylations were employed as a key step in the synthesis of hitherto unknown fused purine systems: 13-substituted purino[8,9-f]phenanthridines and 11-substituted 5,6-dihydropurino[8,9-a]isoquinolines. The purino[8,9-f]phenanthridines were prepared in moderate yields by double C-H arylations of 9-phenylpurines with 1,2-diiodobenzene or, more