Merck
632104
Sigma-Aldrich
1,3-Diethynylbenzene
97%
Szinonimák:
1,3-Bis(ethynyl)benzene, m-Diethynylbenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5820 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
sűrűség
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C#Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C10H6/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h1-2,5-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNXLPYYXCOXPBM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
1,3-Diethynylbenzene may be used to synthesize mono- and di- 1,4-substituted-1,2,3-triazole ligands, which have the property to self-assemble into metallo-cyclic structures in the presence of silver ions.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
163.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Self-assembly of silver (I) metallomacrocycles using unsupported 1, 4-substituted-1, 2, 3-triazole ?click? ligands"
Gower L.M, et al.
Dalton Transactions, 39(9), 2371- 2378 (2010)
Srinivasa R Tala et al.
ACS chemical neuroscience, 9(5), 1001-1013 (2017-12-20)
The melanocortin system is involved in the regulation of complex physiological functions, including energy and weight homeostasis, feeding behavior, inflammation, sexual function, pigmentation, and exocrine gland function. The five melanocortin receptors that belong to the superfamily of G protein-coupled receptors