Fontos dokumentumok
D39002
1,2-Dibromobenzene
98%
Szinonimák:
o-Dibromobenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
8.2 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.611 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
4-6 °C (lit.)
sűrűség
1.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Selective Covalent Capture of Collagen Triple Helices with Minimal Protecting Group Strategy: This study details the use of Rink Amide MBHA resin for capturing collagen triple helices, highlighting its efficiency in solid-phase synthesis (JDH Le Tracy Yu, 2020).
- Solid phase peptide synthesis: new resin and new protecting group: Introduction of a novel resin, Fmoc-Rink-Amide PEG Octagel, showcasing its application in peptide synthesis (S Ramkisson, 2018).
- Development of a novel, automated, robotic system for rapid, high-throughput, parallel, solid-phase peptide synthesis: This paper discusses the utilization of Rink Amide MBHA resin in developing an automated system for peptide synthesis (K Kiss et al., 2023).
- Synthesis of Peptoids Containing Multiple Nhtrp and Ntrp Residues: A Comparative Study of Resin, Cleavage Conditions and Submonomer Protection: The study compares different resins including Rink Amide MBHA, analyzing their efficacy in peptoid synthesis (A Lone et al., 2020).
- diborylbenzenes via palladium-catalyzed borylation of bromobenzenes
- o,o′-tri- and -tetrasubstituted biphenyls via aryne cross-coupling reaction
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?