Merck
707899
Sigma-Aldrich
2-Iodophenylboronic acid
greener alternative
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6BIO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
189-194 °C
funkcionális csoport
iodo
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
OB(O)c1ccccc1I
InChI
1S/C6H6BIO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGUDXXNWLVGZIF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Find details here.
Alkalmazás
Catalyzes the formation of amide bonds from amines and carboxylic acids.
Used to promote greener amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts. This technology avoids the requirement of preactivation of the carboxylic acid or use of coupling reagents.
Direct Amidation of Carboxylic Acids Catalyzed by ortho-Iodo Arylboronic Acids: Catalyst Optimization, Scope, and Preliminary Mechanistic Study Supporting a Peculiar Halogen Acceleration Effect
Jogi információk
Usage subject to US Patent #8,822,720
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.