Merck
B60401
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-chlorobenzene
99%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.45
Beilstein:
1855303
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.582 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
sűrűség
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)