Merck
242616
Sigma-Aldrich
2-Bromoiodobenzene
99%
Szinonimák:
1-Bromo-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromophenyl iodide, 2-Iodo-1-bromobenzene, 2-Iodobromobenzene, o-Bromoiodobenzene, o-Bromophenyl iodide, o-Iodobromobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
282.90
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.661 (lit.)
bp
120-121 °C/15 mmHg (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
sűrűség
2.203 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
iodo
SMILES string
Brc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-bromoiodobenzene is an electrophile used in Pd-catalyzed cross-coupling reactions with amino-functionalized organozinc reagents.
Alkalmazás
2-Bromoiodobenzene was used in the synthesis of diarylamines.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Routes toward enantiopure 2-substituted indolines: an overview
Anas, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20, 2193-2199 (2009)
Synthesis of 2-substituted indolines using sequential Pd-catalyzed processes
Deboves, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 733-736 (2002)
María E Budén et al.
The Journal of organic chemistry, 74(12), 4490-4498 (2009-05-23)
The synthesis of a series of substituted 9H-carbazoles by the photostimulated S(RN)1 substitution reaction with diarylamines as starting substrate was performed. The diarylamines were obtained by two approaches, the Pd-catalyzed reactions (Buchwald-Hartwig) or Cu-catalyzed reactions of 2-haloanilines with aryl halides
Lei Liu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 117, 325-332 (2015-09-29)
The current study reports the development and validation of a stability-indicating reversed phase HPLC method for the separation and identification of potential impurities in vortioxetine, a recently developed antidepressant. The structures of a new compound and four process-related impurities formed