Merck
163457
Sigma-Aldrich
(+)-Dimethyl L-tartrate
99%
Szinonimák:
L-(+)-Tartaric acid dimethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH(OH)CO2CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.14
Beilstein:
1726256
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]22/D +21°, c = 2.5 in H2O
optikai tisztaság
ee: ≥99% (GLC)
bp
163 °C/23 mmHg (lit.)
mp
57-60 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
SMILES string
COC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O6/c1-11-5(9)3(7)4(8)6(10)12-2/h3-4,7-8H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
Alkalmazás
(+)-Dimethyl L-tartrate can react with sulfur tetrafluoride to form dimethyl meso-2,3-difluorosuccinate.
It may be used in the synthesis of the following chiral ligands for use in asymmetric synthesis:
  • (2R, 3R)-1,4-dimethoxy-1,1,4,4-tetraphenyl-2,3-butanediol
  • (-)-(4S,5R)-4-(2-pyridyl)-5-(diphenylphosphino)methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane (PYDIPHOS)
  • (4R,5R)-α,α,α′,α′-2,2-hexaphenyl-4,5-dimethanol-1,3-dioxolane
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Treatment of dimethyl (+)-L-tartrate with sulfur tetrafluoride.
Burmakov AI, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 19(2), 151-161 (1981)
(-)-(4S, 5R)-4-(2-pyridyl)-5-(diphenylphosphino) methyl-2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolane a new chiral ligand for enantioselective catalysis.
Chelucci G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5(3), 299-302 (1994)
Synthesis of (2R, 3R)-1, 4-dimethoxy-1, 1, 4, 4-tetraphenyl-2, 3-butanediol: A new C2-symmetric vicinal diol from dimethyl L-tartrate.
Nakayama K and Rainier JD.
Tetrahedron, 46(12), 4165-4170 (1990)
Synthesis and structure of (4R, 5R)-a, a, a', a'-2, 2-hexaphenyl-4, 5-dimethanol-1, 3-dioxolane.
Irurre J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 3(12), 1591-1596 (1992)