Merck
B86206
Sigma-Aldrich
cis-2-Butene-1,4-diol
97%
Szinonimák:
(2Z)-2-Butene-1,4-diol, (Z)-1,4-Dihydroxy-2-butene, (Z)-2-Buten-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-1,4-Dihydroxy-2-butene, cis-But-2-en-1,4-diol
Méret kiválasztása
25 G
6 180,00 Ft
500 G
24 100,00 Ft
6 180,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
6 180,00 Ft
500 G
24 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
Beilstein:
1679241
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
6 180,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
mp
4-10 °C (lit.)
sűrűség
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(CO)=C(/[H])CO
InChI
1S/C4H8O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2/b2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Related Categories
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,Kidney,Blood
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Yanke Liang et al.
The Journal of organic chemistry, 76(24), 9962-9974 (2011-10-28)
The first psico-oxetanocin analogue of the powerful antiviral natural product, oxetanocin A, has been readily synthesized from cis-2-butene-1,4-diol. Key 2-methyleneoxetane precursors were derived from β-lactones prepared by the carbonylation of epoxides. F(+)-mediated nucleobase incorporation provided the corresponding nucleosides in good
T Okuda et al.
The Journal of antibiotics, 37(7), 718-722 (1984-07-01)
A novel antibiotic, penitricin, Ro 09-0804, has been produced in the culture filtrate of Penicillium aculeatum NR 5165. This antibiotic was purified by repeated extraction of culture filtrate with 1-butanol, and passage of the crude extracts through Sephadex G-10, followed
Dong-Myeong Shin et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(10), e1905771-e1905771 (2020-01-28)
Lithium-ion batteries have remained a state-of-the-art electrochemical energy storage technology for decades now, but their energy densities are limited by electrode materials and conventional liquid electrolytes can pose significant safety concerns. Lithium metal batteries featuring Li metal anodes, solid polymer
T Okuda et al.
The Journal of antibiotics, 37(7), 723-727 (1984-07-01)
A novel antibiotic, penitricin showing anti-Gram-negative activity, has been isolated from the culture filtrate of Penicillium aculeatum. Chemical and physico-chemical studies determined the structure of penitricin as hydroxymethylcyclopropenone (1), which was confirmed by chemical synthesis from propargyl alcohol. Biological activity
Chun-xiu Pan et al.
Journal of Zhejiang University. Science. B, 6(1), 74-78 (2004-12-14)
The cis and trans isomers separation of 2-butene-1,4-diol and lafutidine were studied by HPLC on two kinds of chiral columns: (S,S)-Whelk-O 1 and ChiraSpher. The isomers of 2-butene-1,4-diol can be separated on both chiral columns while the isomers of lafutidine
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?