Merck
234893
Sigma-Aldrich
Ethyl methacrylate
contains 15-20 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 99%
Szinonimák:
2-Methyl-2-propenoic acid
Méret kiválasztása
100 ML
10 600,00 Ft
500 ML
19 800,00 Ft
1 L
33 200,00 Ft
10 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
10 600,00 Ft
500 ML
19 800,00 Ft
1 L
33 200,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=C(CH3)COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.14
Beilstein:
471201
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
10 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
>3.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
15 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
771 °F
tartalmaz
15-20 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
sűrűség
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl methacrylate (EMA) is a monomer commonly used in the field of polymer industries. It is an ester of methacrylic acid and ethanol and is a colorless liquid with a characteristic odor. EMA is widely used in the production of various polymers such as poly(methyl methacrylate) (PMMA), poly(ethyl acrylate) (PEA), and ethylene-EMA (EE). These polymers find their application in various fields, including medical implant devices, packaging, paper coatings, textile coatings, emulsion polymers, and plastics.
Ethyl methacrylate is a readily polymerizable monomer used for certain types of acrylic resins. The monomethyl ether hydroxyl quinone present in it is an inhibitor that prevents polymerization.
Alkalmazás
Ethyl methacrylate (EMA) can be used as a monomer in the following applications:
  • To synthesize artificial nanosized latexes of poly(styrene-co-methyl methacrylate) or poly(styrene-co-ethyl methacrylate), which are in producing drug-releasing films.
  • In the production of additive-manufactured methacrylate-based resins used in dentistry.
  • In the synthesis of a star-shaped block copolymer electrolyte for all-solid-state lithium batteries.
  • In the synthesis of a copolymer used as a matrix for semiconductor nanoparticles, which is crucial for the formation of a stable matrix for the quantum dots-copolymer composite material used in optoelectronic applications.
It can also be used to prepare copolymers of EMA on waxy maize starch and hydroxypropyl starch, the potential application of these copolymers are as excipients for compressed non-disintegrating matrix tablets.[1] It may be used to study reactions of n-butyl acrylate and EMA with ozone in the gas phase.[2]
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
66.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reactions of n-butyl acrylate and ethyl methacrylate with ozone in the gas phase, Computational and Theoretical Chemistry
Sun Y, et al.
Computational & Theoretical Chemistry, 1039, 33-39 (2014)
Elena Torres et al.
Polymers, 12(8) (2020-08-06)
We aimed to study the distribution of hydroxyapatite (HA) and halloysite nanotubes (HNTs) as fillers and their influence on the hydrophobic character of conventional polymers used in the biomedical field. The hydrophobic polyester poly (ε-caprolactone) (PCL) was blended with its
K Dharmalingam et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 69(2), 467-470 (2007-06-02)
Molecular interaction between alcohols (1-propanol, 1-butanol, s-butanol, t-butanol, 1-pentanol, 1-heptanol, 1-octanol and 1-decanol) with ethyl methacrylate has been studied in n-heptane, CCl(4) and benzene at 298K using FTIR spectroscopic and dielectric methods. The result obtained from both the methods indicates
Debra T Auguste et al.
Biomaterials, 27(12), 2599-2608 (2005-12-29)
Triggered release of adsorbed polymers from liposomes enables protection against immune recognition during circulation and subsequent intracellular delivery of DNA. Polycationic blocks, poly[2-(dimethylamino) ethyl methacrylate] (DMAEMA) (0.8, 3.1, 4.9, or 9.8 kg/mol) or polylysine (K) (3 kg/mol), act as anchors
Mengwei Pi et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 78(2), 193-199 (2010-03-30)
The nanoparticles composed of polystyrene core and poly[2-(diethylamino)ethyl methacrylate] (PDEA) hairy shell were used as colloidal templates for in situ silica mineralization, allowing the well-controlled synthesis of hybrid silica core-shell nanoparticles with raspberry-like morphology and hollow silica nanoparticles by subsequent