Fontos dokumentumok
E1505
Ethyl 2-cyanoacrylate
liquid
Szinonimák:
ethyl 2-cyanoprop-2-enoate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C(=C)C#N
InChI
1S/C6H7NO2/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGBJXOREULPLGL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Wound Closure: Ethyl 2-cyanoacrylate is often used in medical settings to close small cuts and wounds. It forms a strong bond when it comes into contact with moisture, effectively sealing the wound.
- Tissue Adhesives: In surgical and medical applications, ethyl 2-cyanoacrylate is used to adhere tissues together. It can be used as an alternative to traditional sutures or staples in certain procedures.
- Drug Delivery Systems: In some cases, ethyl 2-cyanoacrylate has been investigated as a component in drug delivery systems and tissue engineering due to its biocompatibility and ability to form strong bonds with biological materials.
- It can also be mixed with hydrophobic silica nanoparticles for the designing of cotton fabrics for medical applications.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)