Fontos dokumentumok
373761
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
contains 50-200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Szinonimák:
2,2,2-Trifluoroethyl 2-methylprop-2-enoate
Teszt
99%
form
liquid
tartalmaz
50-200 ppm MEHQ as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.361 (lit.)
bp
59 °C/100 mmHg (lit.)
sűrűség
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-4(2)5(10)11-3-6(7,8)9/h1,3H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
62.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.